NIST2270
Perdeuterated PAH-II solution in hexane/toluene
NIST® SRM® 2270
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 5 x 1.2 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
multi-component solution
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 2270_cert
SRM 2270_SDS
Leistungsmerkmale und Vorteile
- NIST certified concentration values of six perdeuterated PAHs are reported based on the results obtained from the gravimetric preparation of the solution and the analytical results determined by using gas chromatography.
- Information Values for Perdeuterated PAHs are provided.
- Maintenance and expiration of SRM certification, instructions for handling, storage, and use are provided on NIST certificate.
Sonstige Hinweise
Naphthalene-d8 (C10H8), Acenaphthene-d10 (C12H10), Pyrene-d10 (C16H10), Benzo[a]pyrene-d12 (C20H12), Perylene-d12 (C20H12), Benzo[ghi]perylene-d12 (C22H12)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Naphthalene-d8 (C10H8), Acenaphthene-d10 (C12H10), Pyrene-d10 (C16H10), Benzo[a]pyrene-d12 (C20H12), Perylene-d12 (C20H12), Benzo[ghi]perylene-d12 (C22H12)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
78.8 °F
Flammpunkt (°C)
26 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)