Merck
NIST2779
Rohöl im Golf von Mexiko
NIST® SRM® 2779
Synonym(e):
Crude oil
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 5 x 1.2 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
One unit of SRM 2779 contains five ampoules, with each ampoule containing 1.2 mL of crude oil.
SRM 2779_cert
SRM 2779_SDS
Anwendung
The SRM 2779 is intended for the assessment of analytical methods used to determine selected polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), hopanes, and steranes within a crude oil matrix.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Accompanied with certificate documenting NIST-certified mass fraction, coverage factor (k), and uncertainty values for (PAHs) in Gulf of mexico crude oil.
  • The certified values offer Metrological traceability to the SI derived unit for intrinsic viscosity (expressed as milliliters per gram).
  • The reference values for additional compounds in Gulf of Mexico crude oil are presented as mass fractions.
  • The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, and maintenance instructions.
Sonstige Hinweise
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
19.4 °F - (External MSDS)
Flammpunkt (°C)
-7 °C - (External MSDS)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)