Merck
AR747
Supelco
Petroleum Koks (C, H, N, S)
certified reference material
Größe auswählen
50 G
€ 248,00
€ 248,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
€ 248,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 248,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Hersteller/Markenname
Alpha Resources
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Ash, Vol. Mat., BTU/Pound
Elemental Analysis
Carbon, Hydrogen, Nitrogen and Sulfur
Trace Elements
Calcium (Ca), Iron (Fe), Nickel (Ni), Vanadium (V), Silicon (Si)
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)