Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1.5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 50,50 |
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 1.5 mL
manufacturer/tradename
RTC UST-148
concentration
50,000 μg/mL in methylene chloride
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
petroleum
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| Quality Level 100, 300 | Quality Level 100, 300 | Quality Level 100, 300 | Quality Level 100, 300 |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| packaging pkg of 1.5 mL | packaging pkg of 1.5 mL | packaging - | packaging pkg of 1.5 mL |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-09-2