Merck
M1550000
Methylenchlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Dichlormethan, Methylenchlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.93
Beilstein:
1730800
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Selbstzündungstemp.
1223 °F
Expl.-Gr.
22 %
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChIKey
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Methylene chloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Laura Golsteijn et al.
Environment international, 71, 36-45 (2014-06-28)
The present paper describes a method that accounts for variation in indoor chemical exposure settings and accompanying human toxicity in life cycle assessment (LCA). Metal degreasing with dichloromethane was used as a case study to show method in practice. We
Angharad M Roberts et al.
Science translational medicine, 7(270), 270ra6-270ra6 (2015-01-16)
The recent discovery of heterozygous human mutations that truncate full-length titin (TTN, an abundant structural, sensory, and signaling filament in muscle) as a common cause of end-stage dilated cardiomyopathy (DCM) promises new prospects for improving heart failure management. However, realization
Shinji Kumagai et al.
Occupational and environmental medicine, 70(7), 508-510 (2013-03-16)
The present study was conducted to investigate the relationship between occupational chemical exposure and incidence of cholangiocarcinoma among workers in the offset colour proof-printing section of a small printing company in Osaka, Japan. We identified 51 men who had worked
K E Mauck et al.
Integrative and comparative biology, 54(2), 193-209 (2014-04-22)
Recent research suggests that plant viruses, and other pathogens, frequently alter host-plant phenotypes in ways that facilitate transmission by arthropod vectors. However, many viruses infect multiple hosts, raising questions about whether these pathogens are capable of inducing transmission-facilitating phenotypes in
Silvia K Moreno-Forero et al.
The ISME journal, 9(1), 150-165 (2014-06-18)
The efficacy of inoculation of single pure bacterial cultures into complex microbiomes, for example, in order to achieve increased pollutant degradation rates in contaminated material (that is, bioaugmentation), has been frustrated by insufficient knowledge on the behaviour of the inoculated
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf