Wichtige Dokumente
M0960000
Methionin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
L-Methionin, (S)-2-Amino-4-methylmercapto-buttersäure, L-2-Amino-4-(methylthio)-buttersäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
methionine & derivatives
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
284 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChIKey
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Separation of L-Methionine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material