Merck
299154
L-Methionin-(methyl-13C, d3)
≥99 atom % 13C, ≥99 atom % D, ≥99% (CP)
Synonym(e):
SILAC Aminosäure, L-Methionin-Methyl-13C,Methyl-d3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
13CD3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.22
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C, ≥99 atom % D
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
isotopic purity
≥99 atom % 13C, ≥99 atom % D
assay
≥99% (CP)
form
powder
optical activity
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
technique(s)
protein expression: suitable
mp
284 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])SCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1D3
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-ZIHWZSJBSA-N
Application
Used in the methodology of stable isotope tagging of epitopes (SITE) for identification of virus-induced peptides in vaccine development.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)