Merck
M0600900
Metamizol-Natrium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Dipyron Monohydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16N3NaO4S · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.35
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
metamizole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CN(C)c1[c]([n]([n](c1C)C)c2ccccc2)=O.O
InChI
1S/C13H17N3O4S.Na.H2O/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;;/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
UNZIDPIPYUMVPA-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Metamizole sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Update on the incidence of metamizole sodium-induced blood dyscrasias in Poland.
Basak G W, et al.
The Journal of International Medical Research, 38(4), 1374-1380 (2010)
C G Manole et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 15(11), 2284-2296 (2011-09-08)
We used rat experimental myocardial infarction to study the ultrastructural recovery, especially neo-angiogenesis in the infarction border zone. We were interested in the possible role(s) of telocytes (TCs), a novel type of interstitial cell very recently discovered in myocardim (see
Acute kidney injury associated with metamizole sodium ingestion.
Hassan K, et al.
Renal Failure, 33(5), 544-547 (2011)
Berenice Ovalle-Magallanes et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 67(12), 1733-1743 (2015-09-27)
This work was undertaken to assess the antinociceptive and hypoglycaemic properties of a quantified extract of Conyza filaginoides (CFOE), as well as the antinociceptive potential of rutin, the main active compound of the plant, in normoglycaemic and/or hyperglycaemic mice (nicotinamide-streptozotocin
E Marciniak et al.
Domestic animal endocrinology, 58, 97-103 (2016-10-30)
This study tested the hypothesis that salsolinol, a derivative of dopamine, affects GnRH and LH secretion in lactating sheep. In the in vivo experiment, the structural analogue of salsolinol, 1-methyl-3,4-dihydroisoquinoline (1-MeDIQ), was infused into the infundibular nucleus-median eminence of sheep at