Wichtige Dokumente
I114
p-Iodclonidin -hydrochlorid
analytical standard, for drug analysis
Synonym(e):
2-[(2,6-Dichlor-4-iodphenyl)-imino]-imidazolin -hydrochlorid
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: soluble
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
SMILES String
Cl[H].Clc1cc(I)cc(Cl)c1\N=C2/NCCN2
InChI
1S/C9H8Cl2IN3.ClH/c10-6-3-5(12)4-7(11)8(6)15-9-13-1-2-14-9;/h3-4H,1-2H2,(H2,13,14,15);1H
InChIKey
ULCGXOSKNHMYAX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)