Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 136,00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 518,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 773,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.710,00 |
Über diesen Artikel
biological source
chicken liver
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (spectrophotometric assay)
form
powder
mp
175-178 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]([N+]2=CC(C(N)=O)=CC=C2)O[C@@H]1COP(OP(OC[C@H]3O[C@@H](N(C=N4)C5=C4C(N)=NC=N5)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)([O-])=O)([O-])=O.O.[Na+]
InChI
1S/C21H28N7O17P3.Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;1H2/q;+1;/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
InChI key
CYQLUFJYVTUUFN-WUEGHLCSSA-M
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC), ≥98% (spectrophotometric assay) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (spectrophotometric assay) | assay ≥95% (HPLC), ≥95% (spectrophotometric assay) | assay ≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay) |
| solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to greenish-yellow | solubility 10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| biological source chicken liver | biological source - | biological source microbial | biological source chicken |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Nicotinamidadenin-Dinucleotidphosphat Hydrat
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?