Fortfahren mit
I0060000
Ifosfamid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Ifex, N,3-Bis-(2-chlorethyl)-tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amin-2-oxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15Cl2N2O2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.09
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ifosfamide
manufacturer/tradename
EDQM
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCCNP1(=O)OCCCN1CCCl
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-4-10-14(12)11(6-3-9)5-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12)
InChI key
HOMGKSMUEGBAAB-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Ifosfamide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Ifosfamid ist eine Stickstoff-Senfgas-Verbindung und ein strukturelles Isomer von Cyclophosphamid. Ifosfamid ist ein Prodrug und muss durch das Cytochrom P450 zur biologisch aktiven Komponente transformiert werden. Es wird als antineoplastischer Wirkstoff in der Chemotherapie verwendet, doch die Wahrscheinlichkeit einer Nierentoxizität ist bei Ifosamid größer als bei Cyclophosphamid.
Packaging
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BP759I49091336205
Ifosfamid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
I0060000
Ifosfamid
Ifosfamid British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP759
Ifosfamid
Ifosfamid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1336205
Ifosfamid
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
≥98%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
technique(s)
chromatography: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ifosfamid
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)