Fortfahren mit
BP759
Ifosfamid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Ifex, N,3-Bis-(2-chlorethyl)-tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amin-2-oxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15Cl2N2O2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.09
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
223-237-3
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ifosfamide
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCCNP1(=O)OCCCN1CCCl
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P/c8-2-4-10-14(12)11(6-3-9)5-1-7-13-14/h1-7H2,(H,10,12)
InChI key
HOMGKSMUEGBAAB-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Ifosfamide BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Ifosfamide Injection
  • Biochem/physiol Actions
    Ifosfamid ist eine Stickstoff-Senfgas-Verbindung und ein strukturelles Isomer von Cyclophosphamid. Ifosfamid ist ein Prodrug und muss durch das Cytochrom P450 zur biologisch aktiven Komponente transformiert werden. Es wird als antineoplastischer Wirkstoff in der Chemotherapie verwendet, doch die Wahrscheinlichkeit einer Nierentoxizität ist bei Ifosamid größer als bei Cyclophosphamid.
    Packaging
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Ähnliche Artikel vergleichen
    Vollständigen Vergleich anzeigen
    Unterschiede anzeigen
    1 of 1
    Dieser Artikel
    1336205I0060000PHR3187
    Ifosfamide British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    BP759
    Ifosfamide
    Ifosfamide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
    USP
    1336205
    Ifosfamide
    Ifosfamide European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
    I0060000
    Ifosfamide
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    certified reference material, pharmaceutical secondary standard
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    USP
    manufacturer/tradename
    EDQM
    manufacturer/tradename
    -
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    format
    -
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    form
    solid
    form
    -
    form
    -
    form
    -
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    pharmaceutical
    Still not finding the right product?
    Explore all of our products under Ifosfamid
    pictograms
    Skull and crossbonesHealth hazard
    signalword
    Danger
    Hazard Classifications
    Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B
    Lagerklasse
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    wgk
    WGK 3
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Not applicable
    Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)
    Die Dokumentenbibliothek aufrufen
    Global Trade Item Number
    SKUGTIN
    BP75904061834373841