Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7D6O3
Molekulargewicht:
144.16
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
EC Number:
200-712-3
NACRES:
NA.11
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+6
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
bp
211 °C
mp
158-161 °C
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]OC(=O)c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1O[2H]
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D/hD2
InChI key
YGSDEFSMJLZEOE-UDDMDDBKSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
314.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
157 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?