Merck
H3785
Hypromellose
meets USP testing specifications
Synonym(e):
(Hydroxypropyl)methylcellulose, Hydroxypropylmethylcellulose 2910
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
description
2910
form
powder
color
beige
useful pH range
5.0-8.0
viscosity
~4,000 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
InChI key
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
Application
Verdicker für wässrige und nicht-wässrige Systeme, klare Filme mit Fettbeständigkeit, Bindemittel, Schmiermittel, sterischer Stabilisator und Wasser Retentionsmittel.
Features and Benefits
Löst sich in Wasser, reversible Gelbildung beim Erhitzen, nicht-ionisch, bildet keine Komplexe mit ionischen Spezies, oberflächenaktiv und Enzym resistent. Die Lösungen sind pseudoplastisch.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hypromellose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)