Wichtige Dokumente
Y0000915
Hypromellosephthalat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Hydroxypropyl-methyl-cellulose-phthalat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
hypromellose
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
>145 °C (dec.) (lit.)
Dichte
0.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[n]1(c2c(nc1)c(nc3c2cccc3)N)CC(C)C
InChI
1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17)
InChIKey
DOUYETYNHWVLEO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)