Fortfahren mit
32160
Diethylenglycol
≥99.0% (GC), viscous liquid (clear), suitable for GC/GC, puriss. p.a.
Synonym(e):
2,2′-Oxydiethanol, 2-Hydroxyethylether, Bis-(2-hydroxyethyl)-ether, Diglycol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HOCH2CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.12
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-872-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969209
Assay:
≥99.0% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
245  °C (473 °F), 245 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.01 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Diethylenglycol, puriss. p.a., ≥99.0% (GC), colorless
vapor density
2.14 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
description
non-ionic
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (GC)
form
viscous liquid (clear)
autoignition temp.
442 °F
expl. lim.
2-12.3 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.003% peroxides (as H2O2), ≤0.01% free acid (as CH3COOH), ≤0.1% water, ≤0.8% ethylene glycol (HOCH2CH2OH)
color
colorless, APHA: ≤25
refractive index
n20/D 1.447
bp
245  °C (473 °F), 245 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
density
1.116 g/mL at 20 °C, 1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
SMILES string
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
General description
Diethylenglycol (DEG) entsteht als Reaktionsnebenprodukt während der Veresterungsreaktion von Terephthalsäure mit Ethylenglycol. Bei Vorhandensein von Alkalihydroxid bildet es leicht Komplexe mit 3d-Übergangsmetallkationen.[1] Seine Lösungen werden vielfach für Frostschutz- und Schmieranwendungen genutzt. In einer Studie wurde der oxidative Abbau von DEG mit Ozon anhand eines modifizierten Fenton-Prozesses (Gemisch von Wasserstoffperoxid und Eisensalz) beschrieben.[2]
Application
Diethylenglycol kann zur Galvanisierung von Cadmiumsulfid(CdSe)-Filmen verwendet werden. Es eignet sich zur Herstellung der Fluorid-Ionen-Elektrolyten, die bei der Vorbereitung von selbstorganisierten Titan-Nanoröhrchen-Arrays verwendet werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H26456PHR10458.03131
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
form
viscous liquid (clear)
form
liquid, viscous liquid
form
-
form
-
mp
−10 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
mp
-6.5 °C (DIN ), −10 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylenglycol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of ordered arrays of discrete, partially crystalline titania nanotubes by Ti anodization using diethylene glycol electrolytes.
Yoriya S, et al.
Journal of Materials Chemistry, 18(28), 3332-3336 (2008)
Daniela Caruntu et al.
Inorganic chemistry, 41(23), 6137-6146 (2002-11-12)
Study of the reactivity of 3d transition metal cations in diethylene glycol solutions revealed several key features that made it possible to develop a new method for synthesis of the nanocrystalline transition metal ferrites. The 3-7 nm particles of [MFe2O4]n[O2CR]m
Formation of diethylene glycol as a side reaction during production of polyethylene terephthalate.
Hovenkamp SG and Munting JP.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 8(3), 679-682 (1970)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
32160-1L04061838253194
32160-500ML04061838253200