579963
Diethylenglycolbutylether
≥99%
Synonym(e):
Butyl CARBITOL™, 2-(2-Butoxyethoxy)-ethanol, BDG, Butyldiglykol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.6 (vs air)
Dampfdruck
30 mmHg ( 130 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
400 °F
Expl.-Gr.
6.2 %
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
pH-Wert
7
bp
231 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−68 °C (lit.)
Dichte
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
hematology
SMILES String
CCCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3
InChIKey
OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Faktoren, die die Adsorption von Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) durch kolloidale Aktivkohle beeinflussen: In dieser Studie werden die Adsorptionseigenschaften von PFAS durch kolloidale Aktivkohle untersucht, wobei der Schwerpunkt auf der Rolle verschiedener Lösungsmittel liegt, u. a. Diethylenglycolbutylether. Die Forschungsarbeit unterstreicht die Wirksamkeit des Lösungsmittels bei der Verbesserung der Adsorptionseffizienz (Hakimabadi et al., 2023).
- Erste Stufe der Entwicklung einer umweltfreundlichen Waschmittelformulierung für die effiziente Entfernung von karbonisiertem Boden: Diese Forschungsarbeit untersucht die Formulierung umweltfreundlicher Reinigungsmittel und zeigt, wie Diethylenglycolbutylether als wichtiges Lösungsmittel für eine effektive Bodenentfernung eingesetzt wird. Die Studie unterstreicht sein Potenzial bei der Entwicklung nachhaltiger Reinigungsprodukte (Fernandes et al., 2022).
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter