Fortfahren mit
8.08619
Tetraethylenglycol
for synthesis
Synonym(e):
Tetraethylenglycol, Tetraglycol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO(CH2CH2O)4H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-989-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 54,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
340 °C (DIN 51794)
potency
>18056 mg/kg LD50, oral (Rat), >18056 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.5-3.4 % (v/v)
pH
8.5-9.0 (20 °C, 500 g/L in H2O)
kinematic viscosity
50.13 cSt(20.65 °C)
bp
327-328 °C/1013 hPa
mp
-9.4 °C
transition temp
flash point 204 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCOCCO)CCOCCO
InChI
1S/C8H18O5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h9-10H,1-8H2
InChI key
UWHCKJMYHZGTIT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Farbe (visuell): farblos
Aussehen der Substanz (visuell): klar
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Dichte (d 20  °C/ 4  °C): 1,121- 1,124
Identität (IR): entspricht
Wasser (K. F.): ≤ 0,3 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetraethylenglycol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
359.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
182 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)