Fortfahren mit
G4626
L-Glutathion, oxidiert Dinatriumsalz
≥98%, suitable for HPLC
Synonym(e):
GSSG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H30N6Na2O12S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
656.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
6265389
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Glutathion, oxidiert Dinatriumsalz, ≥98%, powder
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
ethanol, essentially free
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C([O-])=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N6O12S2.2Na/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38;;/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38);;/q;2*+1/p-2/t9-,10-,11-,12-;;/m0../s1
InChI key
DRFILBXQKYDTFW-JIWRMXRASA-L
Application
Oxidiertes L-Glutathion-Dinatriumsalz wurde in der 5,5′-Dithiobis-(6-nitrobenzoesäure) (DTNB)/Glutathion-Reduktase-Recycling-Methode zur Bestimmung des Glutathionspiegels in Plasma oder Gewebe verwendet. Es wurde auch für den NADPH-abhängigen Glutathiondisulfid-Reduktionsassay verwendet.
Biochem/physiol Actions
Oxidiertes L-Glutathion wird häufig in vivo als Indikator für oxidativen Stress gemessen. Oxidiertes L-Glutathion kann durch verschiedene Reduktionssysteme zu L-Glutathion umgewandelt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G2140G4501G7250
description
≥98%, powder
description
BioReagent, suitable for cell culture
description
≥98%, lyophilized powder
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
impurities
ethanol, essentially free
impurities
ethanol, essentially free
impurities
Ethanol, free
impurities
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)