Fortfahren mit
G3664
Glutathion-Reduktase aus Backhefe (S. cerevisiae)
ammonium sulfate suspension, 100-300 units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
GR, NAD(P)H:oxidized-glutathione oxidoreductase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,90
500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
2500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 423,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.47
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
100-300 units/mg protein (biuret)
€ 36,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
ammonium sulfate suspension
Quality Segment
specific activity
100-300 units/mg protein (biuret)
mol wt
118 kDa
UniProt accession no.
foreign activity
G-6-PDH, 6-PGDH, and NADPH oxidase ≤0.01%, lipoamide dehydrogenase ≤0.1%
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bakers yeast ... GLR1(856014)
General description
Glutathion-Reduktase (GLR1) liegt in mitochondrialen und cytoplasmischen Isoformen vor. Es handelt sich dabei um eine flavinhaltige Oxidoreduktase, deren Sequenz und strukturelle Homologie Ähnlichkeiten zu Thioredoxin-Reduktase aufweisen Ihr aktiver Situs besteht aus einem redoxaktiven Disulfid und für die katalytische Aktivität wird NADPH benötigt Dieses weit verbreitete Enzym kommt in Pflanzen, Bakterien, Hefe und bei Mäusen und Menschen vor.[1]
Application
Glutathion-Reduktase (GR) aus Bäckerhefe (Saccharomyces cerevisiae) wurde verwendet:
  • für die Quantifizierung des Glutathiongehalts in Myokardgewebe unter Verwendung eines Glutathion-Reduktase-5,5′-Dithiobis (2-Nitrobenzoesäure)-basierten enzymatischen Recycling-Assays[2]
  • für die Quantifizierung von reduziertem Glutathion (GSH) in den Oozyten präpubertärer Jungsauen unter Verwendung eines leicht modifizierten Microglutathion-Assays[3]
  • für die Vorbereitung der Messung der Gesamtmenge von GSSG (Glutathiondisulfid) + GSH in den Augenlinsen von Ratten, wobei das gesamte verfügbare GSSG zu GSH reduziert wurde[4]
  • für die Quantifizierung von intrazellulärem reduzierten Glutathion (GSH) in Rattenoozyten[5]
Glutathion-Reduktase (GR) aus Bäckerhefe wurde verwendet:
  • beim Glutathion-Assay zur Bestimmung der Glutathionkonzentration.[3][2]
  • als Standard für die Generierung einer Kalibrierungskurve.[6]
  • als Antigen zur Messung der Plasmaaktivität von GR.[7]
Biochem/physiol Actions
Glutathion (γ-Glutamyl-Cysteinyl-Glycin) ist ein allgegenwärtiges Tripeptid-Thiol, das bei der oxidativen Stressabwehr der Zelle eine entscheidende Rolle spielt. Glutathion-Reduktase (GLR1) ist für die Reduktion von Glutathiondisulfid (GSSG) zu reduziertem Glutathion (GSH) verantwortlich.[1]
Glutathionreduktase (IGR) ist ein sehr wichtiges Flavoenzym im antioxidativen Abwehrsystem. Reduziertes Glutathion (GSH) wird von der Glutathionperoxidase zur Entgiftung von Wasserstoffperoxid verwendet und bei diesem Prozess in oxidiertes Gluthation (GSSG) umgewandelt. Anschließend wird das GSSG durch die Glutathionreduktase (GR) wieder zu GSH recycelt, wozu NADPH verwendet wird, das dann zu NADP+ umgewandelt wird. Das wiedergewonnene GSH steht dann wieder für die Entgiftung von weiterem Wasserstoffperoxid zur Verfügung. Das Enzym verwendet FAD als Cofaktor. GR und Glutathionperoxidase können die Lipidperoxidation hemmen, indem sie als antioxidative Enzyme im Sperma wirken. Glutathionreduktase teilt ein Strukturmotiv mit einer Reihe anderer Proteine, einschließlich Aspartylproteasen, Citratsynthase, EF-Hand, Hämoglobine, Lipocaline und α/β Hydrolasen. GR wird durch Melatonin stimuliert und wird Berichten zufolge auf irreversible Weise von einer Reihe von Sauerstoffradikale generierenden Systemen gehemmt.
Glutathionreduktase ist ein sehr wichtiges Flavoenzym im antioxidativen Abwehrsystem
Physical form
Suspension in 3.6 M (NH4)2SO4, pH 7.0, enthält 0.1 mM Dithiothreitol
Preparation Note
Aufgereinigt durch Affinitätschromatographie
Other Notes
Eine Einheit reduziert 1,0 μmol oxidiertes Gluthathion pro min bei pH-Wert 7,6 und 25 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P5381G7877P7634
specific activity
100-300 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥400 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥200 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein
Gene Information
bakers yeast ... GLR1(856014)
Gene Information
yeast ... PGI1(852495)
Gene Information
Saccharomyces cerevisiae ... ZWF1(855480)
Gene Information
-
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
mol wt
118 kDa
mol wt
tetramer 119,500 Da±600
mol wt
128 kDa
mol wt
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
UniProt accession no.
P41921
UniProt accession no.
P12709
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. If I have to prepare 1.6 U/ml of glutathione reductase then how should i prepare it (G3664)
    1 answer
    1. The lot-specific Certificate of Analysis provides the units per mg and mg/mL values. Using this information, prepare the glutathione reductase solution in assay buffer immediately before use. This solution should not be stored, and storage of diluted stock solutions is not recommended.
      Helpful?
  2. I recently purchased G3664 (100 units). I am wondering how much volume (mL) of the reagent is there in the bottle. Your response is highly appreciated.
    1 answer
    1. The volume can be determined using the activity value reported on the lot specific Certificate of Analysis.
      For example, if the activity is reported to be 224 units/mg protein (Biuret):
      This equates to 5.2 units /mL protein (Biuret)
      100 units / 224 units/mg =0.446mg, that is, 100 units = 0.446 mg protein
      If the protein content is 5.2 mg/ml, then 0.446mg should be approximately 0.086 ml=86 μL