Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.280,00 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 8.420,00 |
Über diesen Artikel
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
suitability
suitable for manufacturing use
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)/t9-,10-,11-,12-/m0/s1
InChI key
YPZRWBKMTBYPTK-BJDJZHNGSA-N
General description
M-Clarity-Programm
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für nachgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Von Nicht-GMP-Qualitäten für Anwendungen mit geringem Risiko bis hin zu IPEC-PQG GMP für Anwendungen mit höherem Risiko: Wir bieten Produkte für all Ihre Produktionsanforderungen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form solid |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| suitability suitable for manufacturing use | suitability - | suitability - | suitability - |
| Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility H2O: 10 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutathion, oxidiert
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?