Fortfahren mit
C9157
Aktivkohle
suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Synonym(e):
Aktivkohle
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,40
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 244,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
12.01
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101522
EC Number:
231-153-3
MDL number:
€ 63,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
description
acid-washed with hydrochloric acid
form
powder
autoignition temp.
842 °F
resistivity
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
mp
3550 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
General description
Aktivkohle wurde ursprünglich als Absorptionsmittel verwendet, um toxische Substanzen aus Pflanzen zu entfernen. Die Verwendung von Aktivkohle in Kulturmedien verleiht ihr eine dunkle Farbe. Sie induziert die Absorption von phenolischen Zelllyse-Produkten, Ethylen, Methan und vielen anderen Verbindungen, die für ihre schädlichen Auswirkungen auf das Pflanzengewebe bekannt sind. Außerdem absorbiert Aktivkohle auch Wachstumsregulatoren und andere Medienbestandteile. In Orchideen-, Karotten- und Tomatengewebekulturen induziert Aktivkohle Wachstum und Differenzierung.
Application
Aktivkohle wird für folgende Zwecke verwendet:
  • zur Vorbehandlung von fötalem Kälberserum, das dann zur Proteingehaltbestimmung verwendet wird[1]
  • zur Untersuchung ihrer Wirkung auf die Lebensfähigkeit von Zellen
  • in einem Gewebekulturmedium und zur Untersuchung der Verfügbarkeit von 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure in diesem
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2764C288931616
form
powder
form
untreated, granular
form
untreated, granular
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
mp
3550 °C (lit.)
mp
3550 °C (lit.)
mp
3550 °C (lit.)
mp
3550 °C (lit.)
autoignition temp.
842 °F
autoignition temp.
842 °F
autoignition temp.
842 °F
autoignition temp.
842 °F
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
LPLC: suitable, tissue culture: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aktivkohle
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Plant Cell and Tissue Culture, 505-505 (2013)
Plant Tissue Culture: Practices and New Experimental Protocols, 41-41 (2007)
Modeling available 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid in a tissue culture medium containing activated carbon
Toering A and Pullman G
Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 82(2), 179-188 (2005)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C9157-2.5KG04061835543663
C9157-500G04061835543670
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf