Merck
C6241
Aktivkohle, Dextran-beschichtet
Synonym(e):
Dextran coated charcoal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
5 G
€ 82,60
20 G
€ 253,00
€ 82,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12141908
EC Number:
231-153-3
NACRES:
NC.07
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
80485161551C9157
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
General description
Dextranbeschichtete Aktivkohle wird aus säuregewaschenem Aktivkohlepulver und Dextran mit einem Molekulargewicht von 64–76 kDa, in einem 10:1 (w/w)-Verhältnis kombiniert, hergestellt.
Application
Dextranbeschichtete Aktivkohle wird für Folgendes verwendet:
  • als Zusatz in Zellkulturmedien zum Prüfen der Funktion des Androgenrezeptors;[1]
  • im Verfahren des Melatonin-Radioimmunassays;[2]
  • zur Herstellung von steroidfreiem Humanserum;
  • zur Reduzierung des Kreatinin-Spiegels in unbehandeltem Serum.
Biochem/physiol Actions
Durch die Verwendung von dextranbeschichteter Aktivkohle wird das Immunassay von Insulin in biologischen Flüssigkeiten einfacher und es läuft schneller ab. Theoretisch adsorbiert die mit Dextran beschichtete Aktivkohle das ungebundene Hormon und lässt an einen Träger (oder Antikörper) gebundene Hormone zurück. Dextranbeschichtete Aktivkohle wird anstelle unbeschichteter Aktivkohle zum Ablösen des Serums von Hormonen verwendet, da es beim Gebrauch von dextranbeschichteter Aktivkohle zu einem geringeren Proteinverlust kommt.
Other Notes
Trockene Herstellung von mit Dextran behandelter Aktivkohle
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Multisteroid LC-MS/MS assay for glucocorticoids and androgens, and its application in Addison's disease.
Methlie P
Endocrine Connections (2013)
Liang Shi et al.
Cell death & disease, 8(11), e3171-e3171 (2017-11-17)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a heterogeneous malignancy as a result of complex genetic and epigenetic alterations. HCC is characterized by a clear gender disparity for which there is lack of a clear mechanistic understanding. Androgen receptor (AR) is thought to
Shih-Hsing Leir et al.
Cell and tissue research, 381(2), 327-336 (2020-05-08)
Organoid cultures derived from primary human tissues facilitate the study of disease processes and the development of new therapeutics. Most men with cystic fibrosis (CF) are infertile due to defects in the epididymis and vas deferens; however, the causative mechanisms
Modern Methods of Steroid Analysis (2012)
Coated charcoal immunoassay of insulin.
Herbert V
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 25, 1375-1384 (1965)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C6241-5G04061833511022
C6241-20G04061833511015
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Any data that supports using dextran-coated charcoal to Separate Antibody Complexes from Free Ligand?
    1 answer
    1. In-house data has not been gathered. However, researchers have published relevant studies on this topic. The cited article may serve as a valuable starting point: Binoux MA, Odell WD. "Use of dextran coated charcoal to separate antibody-bound from free hormone: a critique." J Clin Endocrinol Metab. 1973 Feb;36(2):303-10. doi: 10.1210/jcem-36-2-303. PMID: 4734207.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf