Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
12.01
MDL number:
UNSPSC Code:
11101522
EC Index Number:
231-153-3
NACRES:
NB.21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
solid
surface area
800-1500 m2/g
impurities
≤10% HNO3 solubles
ign. residue
≤10% (600 °C)
loss
≤10% loss on drying
mp
3550 °C
bulk density
150‑440 kg/m3
cation traces
Fe: ≤1000 ppm, Zn: ≤200 ppm
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identität: entspricht
In Salpetersäure unlösliche Anteile: ≤ 10 %
Fe (Eisen): ≤ 1000 ppm
Zn (Zink): ≤ 200 ppm
n-Hexan-Adsorption: ≥ 30 %
Glührückstand (600 °C): ≤ 10 %
Trocknungsverlust: ≤ 10 %
In Salpetersäure unlösliche Anteile: ≤ 10 %
Fe (Eisen): ≤ 1000 ppm
Zn (Zink): ≤ 200 ppm
n-Hexan-Adsorption: ≥ 30 %
Glührückstand (600 °C): ≤ 10 %
Trocknungsverlust: ≤ 10 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aktivkohle
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c