Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Wichtige Dokumente
S1804
Trinatriumcitrat Dihydrat
meets USP testing specifications
Synonym(e):
Natriumcitrat, dreibasisch Dihydrat, Citronensäure Trinatriumsalz, Natriumcitrat tribasisch Dihydrat
Empfohlene Produkte
Agentur
meets USP testing specifications
Qualitätsniveau
Assay
99.0-100.5% anhydrous basis
Form
powder
pH-Wert
7.5-9 (25 °C, 29.4 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChIKey
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
- Coumarin derivative-functionalized nanoporous silica as an on-off fluorescent sensor for detecting Fe(3+) and Hg(2+) ions: a circuit logic gate.: Diese Studie untersucht den Einsatz von Trinatriumcitrat-Dihydrat bei der Synthese nanoporösen Kieselgels für die Entwicklung eines Fluoreszenzsensors. Dieser Sensor hat Potenzial für mögliche Anwendungen in der Umweltüberwachung und biomedizinischen Diagnostik, insbesondere zur Erkennung gefährlicher Metallionen (Mousavi et al., 2024).
- Silver Nanoparticles-Chitosan Nanocomposites: A Comparative Study Regarding Different Chemical Syntheses Procedures and Their Antibacterial Effect.: Diese Forschungsarbeit befasst sich mit der Rolle von Trinatriumcitrat-Dihydrat bei der Synthese von in Chitosan eingebetteten Silber-Nanopartikeln, wobei die Wirksamkeit bei der Herstellung potenter antibakterieller Wirkstoffe betont wird, die für verschiedene medizinische und industrielle Anwendungen geeignet sind (Chicea et al., 2024).
- Improved production of andrimid in Erwinia persicina BST187 strain by fermentation optimization.: Diese Studie zeigt die Anwendung von Trinatriumcitrat-Dihydrat bei der Optimierung von Fermentationsprozessen für eine verbesserte Produktion von Andrimid, einer bioaktiven Verbindung mit signifikantem pharmazeutischen Potenzial (Cheng et al., 2023).
- Fabrication of Ag nanostar and PEI-based SERS substrate for sensitive and rapid detection of SO(2): Application for detection of sulfite residues in beer.: Diese Forschungsarbeit unterstreicht den innovativen Einsatz von Trinatriumcitrat-Dihydrat bei der Herstellung spezialisierter Substrate für den schnellen und empfindlichen Nachweis von Sulfit-Rückständen in Getränken und somit dessen Bedeutung für die Lebensmittelsicherheit und Qualitätssicherung (Kitaw et al., 2023).
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?