Merck
A0701
Sigma-Aldrich
Agarose, niedrige Geliertemperatur
Type VII-A
Synonym(e):
2-Hydroxyethyl Agarose
Größe auswählen
25 G
€ 312,00
100 G
€ 991,00
€ 312,00
Voraussichtliches Versanddatum16. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 312,00
100 G
€ 991,00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41105317
NACRES:
NA.21
€ 312,00
Voraussichtliches Versanddatum16. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Typ
Type VII-A
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
electrophoresis: suitable
Verunreinigungen
≤7% water
Asche
≤0.4%
Trübung
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
≤0.12
mp (Schmelzpunkt)
65 °C±1 °C
Übergangstemp.
gel point 26 °C ±2 °C (1.5% gel)
Gelstärke
≥250 g/cm2 (1% gel)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.4%
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Allgemeine Beschreibung
Agarose ist ein Polymer, der aus Agar oder aus agarhaltigen Meeresalgen extrahiert wird. Dieses aufgereinigte lineare Galactanhydrokolloid besteht aus den alternierenden Copolymeren D-Galactose und 3,6-Anhydro-L-Galactopyranose, verbunden durch α-(1→3)- und β-(1→4)-glycosidische Bindungen.[1] Agarose ist aufgrund seiner variablen mechanischen und Diffusionseigenschaften stark biokompatibel.[2]
Anwendung
Hervorragend für enzymatische In-Gel-Reaktionen und Klonierungsassays sowie für die Rückgewinnung von hitzelabilen Proben nach der Elektrophorese geeignet.
Agarose wird verwendet:
  • zur Verkapselung von Escherichia coli in einem Hydrogel in Gewebekultur[2]
  • zum Einschließen von Aliivibrio fischeri auf einer Einwegkarte im Rahmen der Entwicklung von Biosensoren zur Bestimmung der Toxizität[3]
  • während der dispersiven Emulsionsphase bei der Herstellung von Agar-Beads[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Agarose kann in der elektrophoretischen Trennung von Nukleinsäuren als Geliermittel genutzt werden, da Agarosegele in niedrigen Konzentrationen größere Poren aufweisen als Polyacrylamidgele. Anders als Polyacrylamidgele weisen diese Gele eine festere (aber auch weniger elastische) Konsistenz auf. Agarose wird auch zur Bestimmung der Kreuzreaktion in der Immunelektrophorese (IEP) und Ouchterlony-Doppeldiffusions-Platten verwendet, mit denen die Präzipitation von Antikörper- und Antigenlinien untersucht wird. Agarose wird zur Herstellung von Gelplatten oder Overlays für Zellen in Gewebekultur verwendet. Darüber hinaus wird es auch zur Erstellung einer Gelmatrix (perlenförmig und/oder quervernetzt) verwendet, die bei chromatographischen Trennungen eingesetzt werden kann.
Hinweis zur Analyse
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Eigenschaften unserer Agarosen:
Sulfatgehalt - dient als Indikator für die Reinheit, da Sulfat die hauptsächlich vorhandene Ionengruppe ist.
Gelstärke - die Kraft, die aufgewendet werden muss, damit ein Gel zerbricht.
Gelierpunkt - die Temperatur, bei der eine wässrige Agaroselösung beim Abkühlen geliert. Agaroselösungen zeigen beim Übergang von der Flüssigkeit zum Gel Hysterese - das bedeutet, dass die Temperatur des Gelierpunkts nicht dieselbe ist wie die Schmelztemperatur.
Elektroendosmose (EEO) - Bewegung einer Flüssigkeit durch das Gel. Anionische Gruppen sind in einem Agarosegel an die Matrix gebunden und können sich nicht bewegen, aber dissoziierbare Gegenkationen können in der Matrix in Richtung der Kathode wandern und führen zu EEO. Da die elektrophoretische Bewegung der Biopolymere normalerweise in Richtung der Anode stattfindet, kann EEO die Auftrennung aufgrund von interner Konvektion stören.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Design of a toxicity biosensor based on Aliivibrio fischeri entrapped in a disposable card
Jouanneau, S, et al.
Environmental Science and Pollution Research International, 23(5), 4340-4345 (2016)
Mahmoud Affi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 408(30), 8761-8770 (2016-04-05)
Water quality and water management are worldwide issues. The analysis of pollutants and in particular, heavy metals, is generally conducted by sensitive but expensive physicochemical methods. Other alternative methods of analysis, such as microbial biosensors, have been developed for their
Gregory J Anthony et al.
Physics in medicine and biology, 64(9), 095023-095023 (2019-03-29)
Histotripsy is a therapeutic ultrasound modality under development to liquefy tissue mechanically via bubble clouds. Image guidance of histotripsy requires both quantification of the bubble cloud activity and accurate delineation of the treatment zone. In this study, magnetic resonance (MR)
Mostafa Ghannad-Rezaie et al.
Nature communications, 10(1), 2620-2620 (2019-06-15)
Conventional drug screens and treatments often ignore the underlying complexity of brain network dysfunctions, resulting in suboptimal outcomes. Here we ask whether we can correct abnormal functional connectivity of the entire brain by identifying and combining multiple neuromodulators that perturb connectivity
Ning Zhao et al.
Nature communications, 10(1), 2947-2947 (2019-07-05)
To expand the toolbox of imaging in living cells, we have engineered a single-chain variable fragment binding the linear HA epitope with high affinity and specificity in vivo. The resulting probe, called the HA frankenbody, can light up in multiple