Merck
2070-OP
Agarose
OmniPur® Grade, Low Melting
Synonym(e):
OmniPur® Agarose, niedrigschmelzend
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41105317
NACRES:
NA.25
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
foreign activity
DNAse, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
shipped in
ambient
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Application
  • Porous Agarose Layered Magnetic Graphene Oxide Nanocomposite for Virus RNA Monitoring in Wastewater: Es wird ein Verbundmaterial mit Agarose vorgestellt, das eine verbesserte Erfassung und Erkennung von Virus-RNA in Umweltproben ermöglicht, wodurch der Nutzen von Agarose bei der Überwachung der öffentlichen Gesundheit hervorgehoben wird (He B et al., 2024).
Other Notes
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch gedacht.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c