Fortfahren mit
73732
2-Nitrophenyl-octylether
Selectophore, ≥99.0%
Synonym(e):
1-Nitro-2-octyloxy-benzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 245,00
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 822,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
O2NC6H4O(CH2)7CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.32
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
253-623-7
Beilstein/REAXYS Number:
2529905
MDL number:
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
for ion-selective electrodes
Quality Level
product line
Selectophore
assay
≥99.0% (GC), ≥99.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.508 (lit.), n20/D 1.511
bp
197-198 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCOc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H21NO3/c1-2-3-4-5-6-9-12-18-14-11-8-7-10-13(14)15(16)17/h7-8,10-11H,2-6,9,12H2,1H3
InChI key
CXVOIIMJZFREMM-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
2-Nitrophenyl octyl ether (NPOE) is a solvent used generally for ion transfer in liquid/liquid interface. It shows low solubility in water, low vapour pressure and is less toxic as compared to other organic solvents. It is a good solvent to ionic solutes as it has high molar volume and medium permittivity.
Application
NPOE was used as plasticizer in preparing PVC-membrane anionic-surfactants-selective electrodes.
Features and Benefits
Kann als Weichmacher für Cellulosetriacetat-Membranen verwendet werden, wobei es Impermeabilität für Metallkationen verleiht, Anionenautausch jedoch ermöglicht.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3651308736944224
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.999 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
197-198 °C/11 mmHg (lit.)
bp
197-198 °C/11 mmHg (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
bp
218 °C/1.5 mmHg (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.508 (lit.), n20/D 1.511
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
refractive index
n20/D 1.503
product line
Selectophore
product line
-
product line
Selectophore
product line
Selectophore
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Nitrophenyl-octylether
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A new ion-selective electrode for anionic surfactants.
Segui MA
Talanta, 71(1), 333-338 (2007)
Molecular dynamics study of 2-nitrophenyl octyl ether and nitrobenzene.
Jorge, Miguel, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 110.25, 12530-12538 (2006)
Xiaohui Chen et al.
Journal of experimental botany, 69(21), 5279-5291 (2018-08-14)
To develop elite crops with low cadmium (Cd), a fundamental understanding of the mechanism of Cd uptake by crop roots is necessary. Here, a new mechanism for Cd2+ entry into rice root cells was investigated. The results showed that Cd2+
Global Trade Item Number
SKUGTIN
73732-100ML04061832883564
73732-5ML04061832883588
73732-25ML04061832883571