Wichtige Dokumente
88151
Tetrathionat-Anreicherungsbouillon
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
TB, TT Bouillon
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
bile salts, 1 g/L
calcium carbonate, 10 g/L
mixed peptone, 5 g/L
sodium thiosulfate, 30 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
7.8±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
pathogen testing
sample preparation
microbiology
Eignung
selective for Salmonella spp.
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?