Wichtige Dokumente
86195
5-Sulfosalicylsäure Dihydrat
purum p.a., ≥98.0% (T)
Synonym(e):
2-Hydroxy-5-Sulfobenzoesäure
Empfohlene Produkte
Qualität
purum p.a.
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (T)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
105-110 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 127.1 g/L at 20 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
sulfonic acid
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
InChIKey
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?