Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H8NO6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.07
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
241-834-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1726828
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
O-Phospho-DL-serin, ≥98.0% (NT)
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.5% free serine (TLC), ≤1% water
color
white to faint beige
SMILES string
NC(COP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H8NO6P/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
InChI key
BZQFBWGGLXLEPQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
O-Phospho-DL-serine (pSer) is used in the study of non-enzymatic aminophospholipid glycation.
O-Phosphoserine is used in alternative pathways for biosynthesis of cysteine and of selenocysteine (Sec) by tRNA-dependent conversion of O-phosphoserine (Sep) by O-phosphoseryl-tRNA:selenocysteinyl-tRNA synthase (SepSecS).
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?