Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 39,40 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 131,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaOOCCH2CH2COCOONa · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-167-8
Beilstein/REAXYS Number:
5658566
MDL number:
Assay:
≥98.0% (dried material, NT)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (dried material, NT)
form
powder
impurities
~16% water
functional group
ketone
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H6O5.2Na.2H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;;;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
HSSWOFWCOAQLHZ-UHFFFAOYSA-L
General description
α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate (2-Oxoglutaric acid disodium salt) is the hydrated disodium salt of 2-oxoglutaric acid.
Application
α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate is suitable reagent used in a study to investigate the role of nitric oxide (NO) in mast cell physiology and biochemistry.
α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate (2-Oxoglutaric acid disodium salt) may be used as starting reagent for the synthesis of deuteriated 2-oxo[3,3-2H2]glutarate disodium salt.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (dried material, NT) | description BioUltra | description ≥98% (titration) | description ≥98.0% (GC) |
| assay ≥98.0% (dried material, NT) | assay ≥98% (perchloric acid titration) | assay ≥98% (titration) | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| impurities ~16% water | impurities ≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter | impurities - | impurities ≤6.0% water |
| functional group ketone | functional group - | functional group - | functional group - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?