Fortfahren mit
P2256
Natriumpyruvat
≥99%, powder, ReagentPlus®
Synonym(e):
α-Ketopropionsäure Natriumsalz, 2-Oxopropionsäure Natriumsalz, Brenztraubensäure Natriumsalz, Pyruvat Natrium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 27,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,60
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,90
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 145,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 417,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COCOONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.04
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-024-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3568341
Assay:
≥99%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
€ 27,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natriumpyruvat, ReagentPlus®, ≥99%
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
powder
loss
≤0.5% loss on drying
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
functional group
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
General description
Natriumpyruvat ist eine der einfachsten Ketosäuren. Es kristallisiert in Form von sehr dünnen Plättchen und ist Bestandteil des monoklinen Systems. Seine Nützlichkeit bei einer in wässrigem Medium durchgeführten Knoevenagel-Kondensation wurde untersucht. Die standardmäßige molare Bildungsenthalpie sowie die molare Lösungsenthalpie von Natriumpyruval bei unendlicher Verdünnung wurde ermittelt. Seine Wirksamkeit bei der Behandlung des mitochondrialen DNA-Depletionssyndroms wurde untersucht.
Application
Natriumpyruvat wird verwendet:
  • Zur Herstellung einer Tyrode-Albumin-Laktat-Pyruvat-Verdünnung zur Anwendung bei Bullen.[1]
  • In Pyruvat-Toleranztests.[2]
  • Zur Herstellung von Oligodendrozyten-Kulturmedium.[3]
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P5280P4562PHR9297
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumpyruvat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How long this powder is stable at room temperature?
    1 answer
    1. This item is stored refrigerated at 2-8°C. However, the product ships at ambient temperature. Refrigerated products that ship at ambient temperature are considered stable up to 2 weeks for transit time. Additional stability studies have not been conducted.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Could you please specify the stability period of Pyruvate after it has been reconstituted? Is there an effective method for the long-term storage of Pyruvate once it has been reconstituted in DMSO? Could you provide the recommended storage conditions?
    1 answer
    1. The sodium pyruvate powder is intended to be stored at 2-8°C. A stability study of this chemical reconstituted in DMSO has not been evaluated. There is an aqueous solution option for sodium pyruvate that is sterile-filtered as product S8636. This specific product is stable for up to 24 months when stored at 2-8°C.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/189/461/s8636pis.pdf
      Helpful?
  5. what is the concentration of 5 g sodium pyruvate acid
    1 answer
    1. Sodium pyruvate - P2256 is a powder that has a purity of 100%.