Merck
73865
Millipore
Gelatine aus Schweinehaut
from Porcine skin, pkg of 500 g, suitable for microbiology
Synonym(e):
Gelatin from porcine skin, Collagen hydrolysate, Collagen peptides, Gelatin hydrolysate, Hydrolyzed collagen, Hydrolyzed gelatin
Größe auswählen
500 G
€ 137,00
€ 137,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
€ 137,00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106212
NACRES:
NA.74
€ 137,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
Porcine skin
Qualitätsniveau
Form
powder
Qualität
controlled endotoxin level
medium gel strength
Haltbarkeit
36 mo. (Expiry date on the label)
Verpackung
pkg of 500 g
Verunreinigungen
≤2.0% sulfated ash
≤5 EU/mg endotoxins
Verlust
≤15% loss on drying
Farbe
faint beige to light beige
faint brown to light brown
white to light yellow
pH-Wert
4.0-6.0
Gelstärke
150-210 g Bloom
Löslichkeit
H2O: 0.67 g/10 mL at 50 °C (colorless to very light yellow, clear to very hazy)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤3000 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤2000 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤500 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Anwendung(en)
microbiology
Allgemeine Beschreibung
Gelatin is a versatile, high-quality hydrocolloid derived from porcine skin. It is a heterogeneous mixture of water-soluble proteins of high average molecular masses, present in collagen. noted for its ultrahigh gel strength, which is an important characteristic for various microbiological procedures where a firm gel is required, such as in culture media or other applications where the gel′s structural integrity is crucial.
Anwendung
Gelatin is commonly used as a gelling agent in the preparation of solid and semi-solid culture media. It also aids in the study of aerobic and anaerobic microorganisms by providing a supportive structure for colony formation and development.
Komponenten
Gelatine ist ein heterogenes Gemisch aus wasserlöslichen Proteinen mit hoher mittlerer Molekularmasse, das in Kollagen vorhanden ist. Die Proteine werden mittels Sieden der relevanten Haut, Sehnen, Ligamente, Knochen usw. in Wasser extrahiert. Gelatine vom Typ A wird aus mit Säure aufgeschlossenem Gewebe gewonnen. Gelatine vom Typ B wird aus mit Kalklauge geäschertem Gewebe gewonnen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)