Fortfahren mit
1.04078
Gelatine
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Synonym(e):
Gelatine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Index Number:
232-554-6
MDL number:
Quality Segment
agency
BP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
coarse powder, powder
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.8-7.6 (25 °C, 10 g/L in H2O)
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Gelatine ist ein häufig verwendeter Inhaltsstoff in sowohl Lebensmitteln als auch Pharmazeutika. In pharmazeutischen Anwendungen wird Gelatine primär für feste orale Darreichungsformen verwendet.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
12884857386548723
Gelatine powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
SAFC
1.04078
Gelatine
USP
USP
1288485
Gelatine
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
microbiology
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
agency
BP, Ph. Eur., NF
agency
-
agency
-
agency
tested according to Ph. Eur.
form
coarse powder
form
-
form
powder
form
powder
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
pH
3.8-7.6 (25 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
4.0-6.0
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gelatine
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.