Fortfahren mit
234591
Laurinsäure-methylester
99.5%
Synonym(e):
Dodecansäure-methylester, Methyllaurat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2.5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,30
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)10CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.34
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-911-3
Beilstein/REAXYS Number:
1767780
MDL number:
€ 46,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.5%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
262 °C/766 mmHg (lit.)
mp
4-5 °C (lit.)
solubility
water: insoluble 0.00759 g/L at 25 °C (practically)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
food allergen
no known allergens
functional group
ester
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
General description
Die durch Diatomit gestützte Pd-M-Bimetall-Nanokatalysatoren (M = Cu, Co, Ni) katalysierte Hydrierung von Methyllaurat wurde beschrieben[1]. Das IR-Absorptionsspektrum von Methyllaurat in Tetrachlormethan- und Kohlenstoffdisulfidlösungen wurde mit den Spektren von in der ω-Methylgruppe und α-Methylengruppen deuterierten Derivaten verglichen.
Application
Methyllaurat wird für die selektive Synthese des sekundären Amintensids N-Methyllauroylethanolamid eingesetzt[2].
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W271500070411430305
assay
99.5%
assay
≥98%
assay
-
assay
-
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
functional group
-
solubility
water: insoluble 0.00759 g/L at 25 °C (practically)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200, 300
Quality Level
-
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laurinsäure-methylester
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
282.2 °F - closed cup
flash_point_c
139 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf