Merck
60495
Sigma-Aldrich
Kaliumphosphat tribasisch Monohydrat
purum p.a., ≥94% (T)
Synonym(e):
Trikaliumphosphat Monohydrat, tert.-Kaliumphosphat Monohydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
K3O4P · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.28
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum p.a.
Assay
≥94% (T)
Verlust
≤13% loss on ignition, 800 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
O.[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3K.H3O4P.H2O/c;;;1-5(2,3)4;/h;;;(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+1;;/p-3
InChIKey
RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)