Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.180,00 |
Über diesen Artikel
Form:
lyophilized powder
Biological source:
human
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
human
Quality Segment
form
lyophilized powder
composition
Protein, 60-85% TCA-Biuret
concentration
60-85% (biuret)
impurities
HIV 1 and 2, HBsAg and HCV, source material tested negative
storage temp.
2-8°C
Application
Mit Globulinen der Cohn-Fraktion II und III aus menschlichem Blut wurden α- und β-Untereinheiten ersetzt, um die Rolle von α- und β-Untereinheiten in der Phosphorylase-Kinase zu bestimmen.
Physical form
Enthält Natriumchlorid (NaCl)
Other Notes
In erster Linie γ- und β-Globuline
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description lyophilized powder | description - |
| biological source human | biological source goat |
| concentration 60-85% (biuret) | concentration - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| impurities HIV 1 and 2, HBsAg and HCV, source material tested negative | impurities - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?