Wichtige Dokumente
683345
[Pd2(dba)3] x dba
Umicore
Synonym(e):
Tris(dibenzylidenaceton)dipalladium(0), Pd2dba3, Pd2(dba)3
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
152-155 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Pd].[Pd].O=C(\C=C\c1ccccc1)/C=C/c2ccccc2.O=C(\C=C\c3ccccc3)/C=C/c4ccccc4.O=C(\C=C\c5ccccc5)/C=C/c6ccccc6
InChI
1S/3C17H14O.2Pd/c3*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;;/h3*1-14H;;/b3*13-11+,14-12+;;
InChIKey
CYPYTURSJDMMMP-WVCUSYJESA-N
Anwendung
Katalysator für die C-C- und C-N-Bindungsbildung, insbesondere in den Kopplungsreaktionen nach Suzuki, Heck
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.