Wichtige Dokumente
55397
(R)-3-Hydroxy-buttersäure
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
≥97.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
49-50 °C (lit.)
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
InChIKey
WHBMMWSBFZVSSR-GSVOUGTGSA-N
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)