Fortfahren mit
347329
Ethyl-(R)-(−)-3-hydroxybutyrat
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 27,40
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
€ 27,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
optical activity
[α]20/D −46°, c = 1 in chloroform
optical purity
ee: 99% (GLC)
refractive index
n20/D 1.42 (lit.)
bp
75-76 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, hydroxyl
SMILES string
CCOC(=O)C[C@@H](C)O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
InChI key
OMSUIQOIVADKIM-RXMQYKEDSA-N
General description
Ethyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate is a chiral building block for the preparation of bioactive compounds used in the pharmaceutical industry. It is formed during the hydrolysis of poly-3-hydroxybutyrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
270148460826904155
description
98%
description
99%
description
98%
description
1 mg/mL in water, ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
assay
98%
assay
99%
assay
98%
assay
≥95% (CP)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.075 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
bp
75-76 °C/12 mmHg (lit.)
bp
76-77 °C/12 mmHg (lit.)
bp
212 °C (lit.)
bp
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
solution
refractive index
n20/D 1.42 (lit.)
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
refractive index
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)