Merck
363502
Sigma-Aldrich
Poly-[(R)-3-hydroxybuttersäure]
natural origin
Synonym(e):
(R)-3-Hydroxybuttersäure, polymerisiert, PHB
About This Item
Lineare Formel:
[COCH2CH(CH3)O]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Übergangstemp.
Tm 172 °C (DSC)
SMILES String
CC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C12H20O6/c1-8(14)6-11(15)18-10(3)7-12(16)17-9(2)4-5-13/h5,8-10,14H,4,6-7H2,1-3H3
InChIKey
QLACRIKFZRFWRU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biokompatibles, biologisch abbaubares Polymer.
Anwendung
Poly[(R)-3-hydroxybuttersäure (PHB) ist ein biologisch abbaubares und biokompatibles Polymer, das von verschiedenen Bakterienspezies erzeugt wird. Aufgrund ihrer geringen Resorbierbarkeit und abstimmbaren Eigenschaften kann sie in einer Reihe von Anwendungen eingesetzt werden, z. B. Gewebezüchtung, kontrollierte Freisetzungssysteme usw.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Proliferation and skeletal myotube formation capability of C2C12 and H9c2 cells on isotropic and anisotropic electrospun nanofibrous PHB scaffolds.
Ricotti L, et al.
Biomedical Materials (Bristol, England), 7(3), 035010-035010 (2012)
Engineering of Saccharomyces cerevisiae for the production of poly-3-d-hydroxybutyrate from xylose.
Sandstrom A G, et al.
AMB Express, 5(1), 14-14 (2015)
Molecular mass of poly [(R)-3-hydroxybutyric acid] produced in a recombinant Escherichia coli.
Kusaka S, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 47(2), 140-143 (1997)
Pia Elustondo et al.
Chemistry & biodiversity, 9(11), 2597-2604 (2012-11-20)
Poly-3-hydroxybutyrate (PHB) is a biological polyester present in bacteria and eukaryotic cells. Long-chain (or storage) sPHB (up to 100,000 residues) is typically present in PHB-accumulating bacteria and localized in specialized granules known as carbonosomes. In these organisms, sPHB plays a
Tarek M Madkour et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 15(16), 5982-5991 (2013-03-16)
To fully understand the thermodynamic nature of polymer blends and accurately predict their miscibility on a microscopic level, a hybrid model employing both statistical mechanics and molecular dynamics techniques was developed to effectively predict the total free energy of mixing.