Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 609,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.10
UNSPSC Code:
51113400
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720939
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
solid
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
mp
50-54 °C
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-2-3(5)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
InChI key
AFENDNXGAFYKQO-GSVOUGTGSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (T) | description derivatization grade (chiral), ≥97.0% | description ≥99.0% (T) | description ≥99.0% (T) |
| assay ≥97.0% (T) | assay ≥97.0%, ≥97.0% (T) | assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% (T) |
| form solid | form solid | form solid | form - |
| functional group hydroxyl, carboxylic acid | functional group - | functional group - | functional group - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 50-54 °C | mp 50-54 °C | mp 35-40 °C | mp 181-182 °C (lit.) |
Signalwort
Danger
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Gefahrencodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?