Merck
8.18339
2-Methoxyphenol
for synthesis
Synonym(e):
2-Methoxyphenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.14
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
201-964-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
205 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.1 hPa ( 25 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.1 hPa ( 25 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
750 °C
potency
520 mg/kg LD50, oral (Rat), 4600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
pH
5.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
205 °C/1013 hPa
mp
28-32 °C
transition temp
flash point 82 °C
density
1.13 g/cm3 at 21 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
InChI key
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (IR): passes test
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.134
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
194.0 °F - closed cup
flash_point_c
90 °C - closed cup