Fortfahren mit
690945
Acetessigsäure-diethylamid
Arxada quality, 98.0-100.3 % (w/w) (T)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
210 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 5.270,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COCH2CON(C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-792-3
Beilstein/REAXYS Number:
636486
MDL number:
Form:
liquid
€ 128,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
quality
Arxada quality
manufacturer/tradename
Arxada AG
concentration
98.0-100.3 % (w/w) (T)
impurities
≤0.30% water, ≤4.00 g/L free amine
density
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)C(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c1-4-9(5-2)8(11)6-7(3)10/h4-6H2,1-3H3
InChI key
NTMXFHGYWJIAAE-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Diethylacetoacetamide is a β-dicarbonyl compound that  can be used to synthesize potent calcium channel blockers such as 2,6,6-trimethyl-3-diethylaminocarbonyl-4-aryl-5-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydroquinoline derivatives and N,N-diethyl-2,6,6-trimethyl-4-(3-nitrophenyl)-5-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxamide. It can also undergo Michael addition in the presence of bis(2,4-pentanedionato)nickel(II) catalyst.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
493074493066
description
Arxada quality, 98.0-100.3 % (w/w) (T)
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
density
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C
density
0.897 g/mL at 25 °C
quality
Arxada quality
quality
-
quality
-
manufacturer/tradename
Arxada AG
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
impurities
≤4.00 g/L free amine, ≤0.30% water
impurities
-
impurities
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)