Fortfahren mit
06556
Phenylformiat
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Phenoxyformaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCOOC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-471-5
Beilstein/REAXYS Number:
507113
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Bp:
62 °C/1 mmHg (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.511
bp
62 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.120 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
phenoxy
SMILES string
O=COc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI key
GEOWCLRLLWTHDN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... STS(412)
Other Notes
Reagent for the formylation of amines
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W42055506547112682
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95%
assay
≥99.8% (GC)
assay
97%
form
liquid
form
-
form
-
form
-
density
1.120 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
62 °C/1 mmHg (lit.)
bp
-
bp
32-34 °C (lit.)
bp
52-54 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.511
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.343 (lit.), n20/D 1.344
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H.L. Yale
The Journal of Organic Chemistry, 36, 3238-3238 (1971)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
06556-25ML04061836681739
06556-5ML04061838646361