Merck
W253200
Sigma-Aldrich
Guajacol
greener alternative
natural, ≥99%, FG
Synonym(e):
2-Methoxyphenol, Methylcatechol, Pyrocatechol-Monomethylether
Größe auswählen
W253200-SAMPLE-K
€ 49,30
1 KG
€ 103,00
5 KG
€ 342,00
10 KG
€ 667,00
€ 49,30
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W253200-SAMPLE-K
€ 49,30
1 KG
€ 103,00
5 KG
€ 342,00
10 KG
€ 667,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)C6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.14
FEMA-Nummer:
2532
Beilstein:
508112
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
173
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
4.005
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
bacon; smoky; woody; spicy; vanilla
Qualität:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agentur:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
€ 49,30
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
4.27 (vs air)
Dampfdruck
0.11 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
solid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Brechungsindex
n20/D 1.543 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
26-29 °C (lit.)
Dichte
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
bacon; smoky; woody; spicy; vanilla
SMILES String
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
InChIKey
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Guajacol ist eine Geschmacksverbindung, die auf natürliche Weise in Tomaten[1] und in Eichenfässern gereiftem Wein auftritt.[2]
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen im Einklang stehen. Dieses Produkt gehört zur Kategorie der biobasierten Produkte, die wichtige Verbesserungen bei den Prinzipien “Ungefährlichere Synthesen” und “Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen” der Grünen Chemie aufweisen.
Anwendung
Guajacol kann für die Herstellung von Vanillin, einem bekannten Aromastoff in Nahrungsmitteln, verwendet werden.[3][4]
Biochem./physiol. Wirkung
Guajakol, zusammen mit 2,4,6-Trichlor-anisol, ist verantwortlich für den Korkgeschmack von Wein. Es wurde eine Methode zur Extraktion und Quantifizierung der beiden Verbindungen entwickelt.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Engineers of scent
Waltz E
Nature Biotechnology, 33(4), 329?332-329?332 (2015)
A Solanum lycopersicum catechol?O?methyltransferase involved in synthesis of the flavor molecule guaiacol.
Mageroy MH, et al.
The Plant Journal, 69(6), 1043-1051 (2012)
Phenol Derivatives
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 33(4), 329?332-329?332 (2000)
Alan P Pollnitz et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(11), 3244-3252 (2004-05-27)
The deuterium-labeled standards [(2)H(3)]-guaiacol and [(2)H(3)]-4-methylguaiacol were synthesized and utilized in a method employing gas chromatography-mass spectrometry to determine the concentration of guaiacol and 4-methylguaiacol in wine or extracts of oak shavings. The method was combined with previously published methods
Joel D Mainland et al.
Nature neuroscience, 17(1), 114-120 (2013-12-10)
Humans have ~400 intact odorant receptors, but each individual has a unique set of genetic variations that lead to variation in olfactory perception. We used a heterologous assay to determine how often genetic polymorphisms in odorant receptors alter receptor function.
Artikel
Navigating the complexities of labeling flavors as natural in the EU is crucial for food manufacturers. Recent discussions on the use of genetically modified microorganisms in flavor production have sparked debate, potentially reshaping the definition of natural flavors.
Addressing consumer needs for religious and ethical food preferences is crucial in today's discerning market.