Wichtige Dokumente
49497
Dimethyl-sulfat
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Schwefelsäure-dimethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for GC derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.3 (vs air)
Dampfdruck
0.7 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
923 °F
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.386 (lit.)
n20/D 1.387
bp
188 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−32 °C (lit.)
Dichte
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
InChIKey
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?