Merck
07076
Rizinusöl, hydriert, ethoxyliert
Synonym(e):
Cremophor® RH 40, Macrogolglycerolhydroxystearat, PEG-40-Kastoröl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
impurities
≤0.2% sulfated ash (verfied on random samples only), ≤1 ppm ethylene oxide, ≤10 ppm dioxan, ≤10 ppm heavy metals (verfied on random samples only), ≤2 ppm arsenic (verfied on random samples only), ≤2.0% water, ≤5000 ppm acetic acid, ≤620 ppm diethylene glycol, ≤620 ppm ethylene glycol
ign. residue
≤0.25% (verfied onrandom samples only)
acid value
≤0.8 mg KOH/g
hydroxyl value
60‑75 mg KOH/g
iodine value
≤1.0 g I2/100 g
saponification value
50‑60 mg KOH/g
suitability
suitable for acidity or alkalinity
Application
Castor Oil, Hydrogenated,Ethoxylated is used to solubilize vitamins, water insoluble active substances and essential oils in water or mixtures of water and alcohol.
Analysis Note
congealing temperature 16-26°C
Other Notes
Castor Oil, Hydrogenated, Ethoxylated is the brand name for a range of non-ionic polyethoxylated detergents. It was developed for use as solubilizers and emulsifiers.
Legal Information
Cremophor is a registered trademark of BASF SE
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
467.6 °F
flash_point_c
242 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)