Fortfahren mit
49677
Glufosinatammonium
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
2-Amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)buttersäure Ammoniumsalz, DL-Phosphinothricin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H15N2O4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.16
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
278-636-5
Beilstein/REAXYS Number:
8163399
MDL number:
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
mp
215 °C
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N.CP(O)(=O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12NO4P.H3N/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);1H3
InChI key
ZBMRKNMTMPPMMK-UHFFFAOYSA-N
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
455204385494114
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glufosinatammonium
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
77182-82-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
LC/MS Analysis of Glyphosate and Metabolites on apHera™ NH2, 2 mm I.D. Column
Artikel
A precise U/HPLC-MS/MS method with QuEChERS extraction for the analysis of glyphosate, glufosinate, and AMPA in green tea.
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
Diletta Dolfini et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1867(2), 118571-118571 (2019-11-11)
The heterotrimeric transcription factor NF-Y binds to CCAAT boxes of genes of glutamine metabolism. We set out to study the role of the regulatory NF-YA subunit in this pathway. We produced U2OS and A549 clones stably overexpressing -OE- the two
Maria A Nohales et al.
Developmental cell, 49(6), 840-851 (2019-05-21)
Integration of environmental signals with endogenous biological processes is essential for organisms to thrive in their natural environment. Being entrained by periodic environmental changes, the circadian clock incorporates external information to coordinate physiological processes, phasing them to the optimal time
Global Trade Item Number
SKUGTIN
49677-100MG04061832416755